1-Brompentan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10821.0B A10821.0I A10821.30
A10821.0BEA 290 CHF
A10821.0B A10821.0I A10821.30
1-Brompentan ≥99%
1-Brompentan
Purity: 99% CAS No.: 110-53-2 Molecular Formula: CH3(CH2)4Br Formula Weight: 151.05 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4436 Odour: Ether-like Melting Point: -95° Boiling Point: 127-129° Beilstein Reference: 1730981 Merck Reference: 14,602 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000267
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 127…129 °C
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1,215
Flash-Pt: 31 °C (87 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000267
CAS-Nummer: 110-53-2
EINECS: 203-776-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,602