1-Bromoctan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Octyl bromide
A14722.0I
A14722.0B
A14722.30
A14722.0IEA
893
CHF
A14722.0I
A14722.0B
A14722.30
1-Bromoctan ≥98%
1-Bromoctan
Purity: 98+%
CAS No.: 111-83-1
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4518
Odour: Characteristic
Melting Point: -55°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1733136
Merck Reference: 14,6764
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000276
Formel:
BrH₂C(CH₂)₆CH₃ MW: 193,13 g/mol Siedepunkt: 200…202 °C Melting Pt: –55 °C Dichte: 1.114 Flash-Pt: 78 °C (172 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000276 CAS-Nummer: 111-83-1 EINECS: 203-912-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,6764 |