1-Bromoctan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
166815000 166810025
ACRO166815000EA 101 CHF
ACRO166815000 ACRO166810025
1-Bromoctan 99%
1-Bromoctan
Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Siedepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 1,11 g/cm³
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000276
CAS-Nummer: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4508 to 1.4528 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %