1-Bromnonan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyms:
1-Nonyl bromide
A10577.14
A10577.22
A10577.36
A10577.14EA
64.8
CHF
A10577.14
A10577.22
A10577.36
1-Bromnonan ≥99%
1-Bromnonan
Purity: 99%
CAS No.: 693-58-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8Br
Formula Weight: 207.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 1733632
MDL No.: MFCD00000278
Formel:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ MW: 207,15 g/mol Siedepunkt: 200…201 °C Melting Pt: –29 °C Dichte: 1.086 Flash-Pt: 90 °C (194 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000278 CAS-Nummer: 693-58-3 EINECS: 211-755-2 |