1-Bromdecan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Decyl bromide
163600010 163605000
ACRO163600010EA 126 CHF
ACRO163600010 ACRO163605000
1-Bromdecan 98%
1-Bromdecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221,18 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –29.6 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000221
CAS-Nummer: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC 97.5 %