1-Brombutan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
08953-5ML-FEA 118 CHF
08953-5ML-F
1-Brombutan, Supelco®
1-Brombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 16 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552