1-Brombutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Butylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01602.0100EA 46 CHF
8.01602.0100 8.01602.0500 8.01602.9999
1-Brombutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Brombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 16 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.6 g/l (30 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 137.02 g/mol
Boiling Point 100 - 104 °C
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 18.3 °C
Refractive Index 1.4394 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 6.6 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C