1,8-Dibromoctan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Octamethylendibromide
A15651.14
A15651.18
A15651.22
A15651.30
A15651.14EA
92.9
CHF
A15651.14
A15651.18
A15651.22
A15651.30
1,8-Dibromoctan ≥98%
1,8-Dibromoctan
Purity: 98%
CAS No.: 4549-32-0
Molecular Formula: Br(CH2)8Br
Formula Weight: 272.02
Flash Point:
Formel:
BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br MW: 272.02 g/mol Siedepunkt: 270…272 °C Melting Pt: 15…16 °C Dichte: 1.468 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000277 CAS-Nummer: 4549-32-0 EINECS: 224-912-5 |