1,8-Dibromoctan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Octamethylendibromide
112880100 112880500 112882500
ACRO112880100EA 41.3 CHF
ACRO112880100 ACRO112880500 ACRO112882500
1,8-Dibromoctan 98%
1,8-Dibromoctan
Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
Siedepunkt: 270…272 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 15…16 °C
Dichte: 1.46 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000277
CAS-Nummer: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4981 to 1.5001 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %