1,3-Dibrompropan zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
MQ200
8.03279.0100 8.03279.0250
8.03279.0100EA 118 CHF
8.03279.0100 8.03279.0250
1,3-Dibrompropan zS, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibrompropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Br
MW: 201.89 g/mol
Siedepunkt: 167
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 1.99 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 47
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000255
CAS-Nummer: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09844
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.68 g/l (30 °C)
Melting Point -34 °C
Molar Mass 201.88 g/mol
Boiling Point 166 - 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.5233 (20 °C, 589 nm)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)