1,3-Dibrompropan 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
155041000 155045000 155040025
ACRO155041000EA 116 CHF
ACRO155041000 ACRO155045000 ACRO155040025
1,3-Dibrompropan 98% stabilisiert
1,3-Dibrompropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Br
Siedepunkt: 167 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 1.989 g/cm³
Flash-Pt: 54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000255
CAS-Nummer: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09844
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 400 ppm butylene oxide