1,10-Dibromdecan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1,10-Dibromodecan, Decane, 1,10-dibromo-
A12357.22 A12357.36
A12357.22EA 160 CHF
A12357.22 A12357.36
1,10-Dibromdecan ≥97%
1,10-Dibromdecan
Purity: 97% CAS No.: 4101-68-2 Molecular Formula: Br(CH2)10Br Formula Weight: 300.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4930 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 157-159°/14mm Beilstein Reference: 506156 MDL No.: MFCD00000222
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
MW: 300,08 g/mol
Siedepunkt: 157…159 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 26…30 °C
Dichte: 1.340
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000222
CAS-Nummer: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0