Kieselgel Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel)
Lieferant: Roth Carl
P077.1 P077.3
ROTHP077.1EA 68.3 CHF
ROTHP077.1 ROTHP077.3
Kieselgel Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel)
Silica gel
Formel: SiO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4