Kieselgel Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03805.0001EA 360 CHF
1.03805.0001
Kieselgel Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1 g/l
Melting Point 1000 °C
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)