Kieselgel sachet: 4 x 7 cm trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03803.0001 1.03803.0002
1.03803.0001EA 253 CHF
1.03803.0001 1.03803.0002
Kieselgel sachet: 4 x 7 cm trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Melting Pt: > 1000 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)