Kieselgel, gekörnt 1 - 3 mm Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
1.01969.1000EA 200 CHF
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
Kieselgel, gekörnt 1 - 3 mm Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Silica gel
Trockenmittel für Exsikkatoren zur Entfernung von Wasser und zum Trocknen der meisten Gase und Flüssigkeiten (mit Ausnahme stark saurer und basischer Gase, organischer Lösungsmittel oder alkalischer Flüssigkeiten). Das Produkt enthält Eisensalze, die als Indikator dienen. Bei ca. 7 bis 10 g adsorbiertem H2O pro 100 g Kieselgel erfolgt eine Farbänderung von orange zu farblos. Trockenmittel kann so oft wie gewünscht regeneriert werden: Dazu wird es in einem Trockenschrank bei 130 bis 140 °C drei Stunden lang getrocknet.
  • Nicht toxisch
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Formel: SiO₂
Melting Pt: > 1000 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C) ≤ 2.0 %
Bulk density about 70