Zink(II)nitrat Hexahydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Zinc nitrate hexahydrate
211660010 211660050 211660051 211662500
ACRO211660010EA 89.3 CHF
ACRO211660010 ACRO211660050 ACRO211660051 ACRO211662500
Zink(II)nitrat Hexahydrat 98%, reinst
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297,49 g/mol
Siedepunkt: ? 105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36 °C
Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149889
CAS-Nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm