Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
12915.36
12915.22
12915.36EA
418
CHF
12915.36
12915.22
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Formel:
La(NO₃)₃·6H₂O MW: 433,01 g/mol Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa) Melting Pt: 40 °C Dichte: 2.347 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149751 CAS-Nummer: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5363 |