Certrinitrat Hexahydrat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: Cer(III)nitrat Hexahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.02271.0100EA 160 CHF
1.02271.0100 1.02271.9999
Certrinitrat Hexahydrat, Supelco®
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434,22 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 39 °C
Dichte: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR