Certrinitrat Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cer(III)nitrat Hexahydrat
11330.18EA 366 CHF
11330.18 11330.06 11330.30
Certrinitrat Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434,22 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 39 °C
Dichte: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2000