Lanthan(III)chlorid Heptahydrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
193271000
193275000
ACRO193271000EA
293
CHF
ACRO193271000
ACRO193275000
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel:
LaCl₃·7H₂O Siedepunkt: 860 °C (1013 hPa) Melting Pt: 91 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149756 CAS-Nummer: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 UN: 1759 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.01 % |