Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® für die Spiegelherstellung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
23743.230EA 116 CHF
23743.230 23743.296
Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® für die Spiegelherstellung
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 246 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm