Aluminiumnitrat Nonahydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Aluminum nitrate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01086.1000 1.01086.9050
1.01086.1000EA 148 CHF
1.01086.1000 1.01086.9050
Aluminiumnitrat Nonahydrat, Supelco®
Aluminium nitrate nonahydrate
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375,13 g/mol
Melting Pt: 73 °C
Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III