Tetrahydrofuran, extra trocken 99.85% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
326971000 326970010 326970025
326971000.EA 73.5 CHF
326971000. 326970010. 326970025.
Tetrahydrofuran, extra trocken 99.85% stabilisiert, AcroSeal®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108.4 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flash-Pt: –21 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (as H2O2)