Magnesiumnitrat Hexahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05853.0500 1.05853.9025
1.05853.0500EA 110 CHF
1.05853.0500 1.05853.9025
Magnesiumnitrat Hexahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 89 °C
Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 93.3 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149779
CAS-Nummer: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)