Magnesiumnitrat Hexahydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
423885000
423880025
ACRO423885000EA
55.4
CHF
ACRO423885000
ACRO423880025
Magnesiumnitrat Hexahydrat 98+% ACS
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Siedepunkt: 330 °C (760 mmHg) Melting Pt: 89 °C Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 93.3 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS-Nummer: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05697 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Adhering crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
pH | 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Barium (Ba) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Manganese (Mn) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤0.005 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |