Calciumnitrat Tetrahydrat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
22388.292EA 118 CHF
22388.292 22388.460
Calciumnitrat Tetrahydrat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Melting Pt: ∼42 °C
Dichte: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 0.25 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm