1,3-Diiodpropan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Trimethylene diiodide
A10616.18 A10616.30
A10616.18EA 171 CHF
A10616.18 A10616.30
1,3-Diiodpropan ≥98% stabilisiert
1,3-Diiodpropan
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 627-31-6 Molecular Formula: I(CH2)3I Formula Weight: 295.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6415 Melting Point: -20° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1731117 MDL No.: MFCD00001097
Formel: C₃H₆I₂
MW: 295.89 g/mol
Siedepunkt: 224 °C
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 2.565
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001097
CAS-Nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4