Strontiumchlorid Hexahydrat 99,0-103,0 ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
33393.22
33393.36
33393.22EA
66.6
CHF
33393.22
33393.36
Strontiumchlorid Hexahydrat 99,0-103,0 ACS
Strontiumchlorid Hexahydrat
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formel:
SrCl₂·6H₂O MW: 266.62 g/mol Siedepunkt: 100 Melting Pt: 61 Dichte: 1.93 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149865 CAS-Nummer: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |