Calciumchlorid Hexahydrat 97, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
22311.297EA 137 CHF
22311.297 22311.366
Calciumchlorid Hexahydrat 97, GPR RECTAPUR®
Calciumchlorid Hexahydrat
Formel: CaCl₂·6H₂O
MW: 219.08 g/mol
Melting Pt: 29.54 °C
Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149616
CAS-Nummer: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm