Calciumchlorid Dihydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
207780010 207780025 207780100
ACRO207780010EA 51.8 CHF
ACRO207780010 ACRO207780025 ACRO207780100
Calciumchlorid Dihydrat 99+% zur Analyse
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 175 °C
Dichte: 0.83 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm