Lithiumsulfat Monohydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05697.0050EA 290 CHF
1.05697.0050
Lithiumsulfat Monohydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lithiumsulfat Monohydrat
Formel: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127,96 g/mol
Melting Pt: 120 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149766
CAS-Nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 340 g/l (20 °C)
Melting Point 120 °C
Molar Mass 127.96 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)