Lithiumsulfat Monohydrat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
36216.36
36216.A3
36216.22
36216.36EA
357
CHF
36216.36
36216.A3
36216.22
Lithiumsulfat Monohydrat ≥99,0% ACS
Lithiumsulfat Monohydrat
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10102-25-7
Molecular Formula: Li2SO4.H2O
Formula Weight: 127.96 (109.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.06
Melting Point: 130° -H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00149766
Formel:
Li₂SO₄·H₂O MW: 127.96 g/mol Melting Pt: 130 °C (-H₂O) Dichte: 2.06 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149766 CAS-Nummer: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |