Natriumthiosulfat Pentahydrat
Lieferant: Roth Carl
T109.1 T109.2
ROTHT109.1EA 73.8 CHF
ROTHT109.1 ROTHT109.2
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Melting Pt: 48
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844