Natriumthiosulfat Pentahydrat
Lieferant: Roth Carl
P034.1
P034.2
P034.5
ROTHP034.1EA
30.6
CHF
ROTHP034.1
ROTHP034.2
ROTHP034.5
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O Melting Pt: 48 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149186 CAS-Nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |