Natriumthiosulfat Pentahydrat 98,5, pure , pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06513.2500 1.06513.9050
1.06513.2500EA 158 CHF
1.06513.2500 1.06513.9050
Natriumthiosulfat Pentahydrat 98,5, pure , pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Melting Pt: 48
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 98.5 %
Identity passes test
pH-value (10 %; water) 6.0 - 9.0
Sulfate and sulphite (as SO₄) ≤ 0.6 %
Ca (Calcium) and Mg (Magnesium) ≤ 0.2 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Water 32.0 - 38.0 %