Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyms: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat
MSPPS/3760/53-500GEA 0 CHF
MSPPS/3760/53-500G
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 60 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806