tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
28032.293EA 51.5 CHF
28032.293 28032.362 28032.460
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥98%, TECHNICAL
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Melting Pt: ∼75 °C
Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %