Lithiumhydroxid Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3997.2 3997.1
ROTH3997.2EA 406.8 CHF
ROTH3997.2 ROTH3997.1
Lithiumhydroxid Monohydrat
Lithiumhydroxid Monohydrat
Formel: LiOH·1H₂O
Siedepunkt: 920 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 462 °C
Dichte: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149772
CAS-Nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556