Lithiumhydroxid Monohydrat ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44473.14
44473.22
44473.36
44473.14EA
220
CHF
44473.14
44473.22
44473.36
Lithiumhydroxid Monohydrat ≥99,995% (Metall-Basis)
Lithiumhydroxid Monohydrat
Purity: 99.995%
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formel:
LiOH·1H₂O MW: 41.96 g/mol Siedepunkt: 920 Melting Pt: 462 Dichte: 1.51 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149772 CAS-Nummer: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8 II Merck Index: 14,5534 |