Natriumdichromat Dihydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06336.0250 1.06336.1000
1.06336.0250EA 186 CHF
1.06336.0250 1.06336.1000
Natriumdichromat Dihydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Sodium dichromate dihydrate
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298,00 g/mol (261,97 anhy)
Melting Pt: 356.7 °C
Dichte: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149166
CAS-Nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3086
ADR: 6.1 (5.1),II
Merck Index: 12,08754
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 731.8 g/l (20 °C)
Melting Point 356.7 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 298.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials