Natriumperchlorat Monohydrat ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse), kristallisiert, Purum p.a. analytical reagent
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
71852-1KG 71852-250G 71852-50KG
71852-1KGEA 180.38 CHF
71852-1KG 71852-250G HONC71852-50KG
Natriumperchlorat Monohydrat ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse), kristallisiert, Purum p.a. analytical reagent
Natriumperchlorat Monohydrat
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Melting Pt: 469 °C (wasserfrei)
Dichte: 2.02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149164
CAS-Nummer: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 500 ppm