Natriumperchlorat Monohydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06564.9025
1.06564.9025EA
0
CHF
1.06564.9025
Natriumperchlorat Monohydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Natriumperchlorat Monohydrat
Formel:
NaClO₄·H₂O Melting Pt: 130 °C Dichte: 2,02 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149164 CAS-Nummer: 7791-07-3 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08798 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alkalimetric) | 99.0 - 102.0 % |
pH-value (5 %; water) | 4.5 - 7.0 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.002 % |
Chloride, Chlorate (as Cl) | ≤ 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.002 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.0005 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0003 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |