Natriumcarbonat-Decahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Soda
8566.1 8566.2 8566.3
ROTH8566.1EA 77.9 CHF
ROTH8566.1 ROTH8566.2 ROTH8566.3
Natriumcarbonat-Decahydrat
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Melting Pt: 33 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8