di-Natriumtetraborat Decahydrat ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
1.06308.0500EA 102 CHF
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
di-Natriumtetraborat Decahydrat ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Siedepunkt: 320
Melting Pt: 75
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)