Citronensäure Monohydrat ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
22869.22
22869.36
22869.A1
22869.22EA
50.9
CHF
22869.22
22869.36
22869.A1
Citronensäure Monohydrat ≥99,5%
Citronensäure Monohydrat
Purity: 99.5+%
CAS No.: 5949-29-1
Molecular Formula: C6H8O7.H2O
Formula Weight: 210.14 (192.13anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.542
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00149972
Formel:
C₆H₈O₇.H₂O Melting Pt: 135…152 °C Dichte: 1.542 Flash-Pt: 173.9 °C (closed cup) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149972 CAS-Nummer: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 14,2326 |