Blei(II)acetat Trihydrat
Lieferant: Hach
Gefahr
Synonyms: Bleizucker Bleidiacetat Trihydrat Essigsäure Blei(II)salz Trihydrat
HACH1458042EA 67.8 CHF
HACH1458042
Blei(II)acetat Trihydrat
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379,34 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75 °C
Dichte: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/36/713336.jpg