Blei(II)acetat Trihydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Bleidiacetat TrihydratEssigsäure Blei(II)salz TrihydratBleizucker
ACRO317230250EA 177 CHF
ACRO317230250 ACRO317230050
Blei(II)acetat Trihydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379,34 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/36/713336.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %