Silbernitrat 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30471.237EA 97.8 CHF
30471.237 30471.294
Silbernitrat 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Melting Pt: 210
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed