Silbernitrat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Höllenstein
7246.1000EA 0 CHF
7246.1000
Silbernitrat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.995 - 1.005